missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-4-Phenylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30411988
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411988 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3198601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-4-Phenylcyclohexanecarboxylic Acid
CAS 1466-73-5
Molekylær formel C13H16O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9H2,(H,14,15)/t11-,12-
SMIL OC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccccc2
IUPAC navn 4-phenylcyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Formel vægt 204.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.