Få mere at vide
trans-4-Octene, 97%
Artikelnummer. 11354838
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354838 2 g 2g
11344838 10 g 10g
11334838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043155.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14850-23-8 | C8H16 | 112.216 g/mol
Det bruges i farmaceutisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14850-23-8
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.216
MDL nummer MFCD00009476
InChI nøgle IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-4-octene, e-4-octene, trans-n-4-octene, e-oct-4-ene, 4-octene, e, 4-octene, 4-octene, 4e, unii-fkz5737b1w, n-trans-4-octene, 4e-4-octene
PubChem CID 5357253
IUPAC navn (E)-oct-4-en
SMIL CCCC=CCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-4-Octene
Tæthed 0.715 g/mL
Kogepunkt 122°C to 123°C
Flammepunkt 21°C (70°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.412
Mængde 2 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1719104
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water(10.7,mg/L).
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske