Få mere at vide
trans-4-nitrocinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 11489863
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489863 25 g 25g
11499863 100 g 100g
11409873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12990.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
CAS: 882-06-4 | C9H7NO4 | 193,158 g/mol
trans-4-Nitrokanelsyre, bruges som råmateriale til saccharin. Det bruges også som et nyttigt kemikalie til biologiske anvendelser. Nogle andre applikationer inkluderer, at det bruges som et organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-Nitrokanelsyre, bruges som råmateriale til saccharin. Det bruges også som et nyttigt kemikalie til biologiske anvendelser. Nogle andre applikationer inkluderer, at det bruges som et organisk mellemprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 882-06-4
Molekylær formel C9H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 193.158
MDL nummer MFCD00007381
InChI nøgle XMMRNCHTDONGRJ-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-nitrocinnamic acid, 3-4-nitrophenyl acrylic acid, p-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, p-nitro, 2-propenoic acid, 3-4-nitrophenyl, e-3-4-nitrophenyl acrylic acid, 3-4-nitrophenyl propenoic acid, trans-4-nitrocinnamic acid, ccris 1665, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 737157
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Nitrocinnamic acid
Smeltepunkt ∼290°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1369659
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 193.16
Procent renhed ≥98%