Få mere at vide
trans-4-methylcyclohexylamin, TRC
Artikelnummer. 30471184
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30471184 50 g
1 options
Artikelnummer. 30471184 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33891850G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcyclohexylamine
CAS 2523-55-9
Molekylær formel C7H15N
Mængde 50 g
Synonym trans-4-Methylcyclohexanamine, 4-trans-Methylcyclohexylamine, trans-1-Amino-4-methylcyclohexane, trans-4-Methyl-1-cyclohexanamine, trans-4-Methyl-1-cyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C7H15N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6-7H,2-5,8H2,1H3
SMIL C[C@@H]1CC[C@@H](N)CC1
Molekylvægt (g/mol) 113.2