Få mere at vide
trans-4-Methylcyclohexylamine, 99%
Artikelnummer. 15585906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585906 25 g 25g
15575906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15585906 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455920250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2523-55-9 | C7H15N | 113.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2523-55-9
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.2
InChI nøgle KSMVBYPXNKCPAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylcyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexylamine, 4-methylcyclohexanamine, trans-4-methylcyclohexanamine, cyclohexanamine, 4-methyl, cis-4-methylcyclohexylamine, p-methylcyclohexylamine, trans-4-methyl-cyclohexylamine, trans-4-methylcyclohexyl amine, 4-methyl-cyclohexylamine
PubChem CID 80604
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-amine
SMIL CC1CCC(CC1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcyclohexylamine
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 151.0°C to 154.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel CH3C6H10NH2
Brydningsindeks 1.4500 to 1.5480
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.85
Formel vægt 113.2
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methyl cylclohexyl amine, 99%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.