Få mere at vide
trans-4-methylcyclohexanecarboxylsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 109 °C til 110 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 142.2 |
| Procent renhed | 98% |