Få mere at vide
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11327319
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327319 1 g 1g
11337319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27455.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13064-83-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13064-83-0
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI nøgle QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC1CCC(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 109°C to 110°C
Mængde 1 g
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%