Få mere at vide
trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10506494 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10506494 5 g Glass bottle 5g
10274774 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10506494 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427500050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 13064-83-0
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00074943,MFCD00074909,MFCD20617670
InChI nøgle QTDXSEZXAPHVBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methylcyclohexanecarboxylic acid, 4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-methylcyclohexanecarboxylic acid, unii-70f0i2amtv, unii-m7dsk28350, trans-4-methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-methyl hexahydrobenzoic acid, trans-4-methylcyclohexane carboxylic acid, 70f0i2amtv
PubChem CID 20330
IUPAC navn 4-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL CC1CCC(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt 109.0°C to 111.0°C
Kogepunkt 245.0°C
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.