missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-4-Methycyclohexyl Isocyanate, TRC

Artikelnummer. 30455267
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455267 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455267 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT705123250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
CAS 32175-00-1
Molekylær formel C8 H13 N O
Mængde 250 mg
Synonym Cyclohexane','1-isocyanato-4-methyl-','trans-, Isocyanic acid','4-methylcyclohexyl ester','trans- (8CI), trans-1-Isocyanato-4-methylcyclohexane, trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate, trans-4-Methylcyclohexylisocyanate
InChI formel InChI=1S/C8H13NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h7-8H,2-5H2,1H3/t7-,8-
SMIL C[C@@H]1CC[C@H](CC1)N=C=O
IUPAC navn 1-isocyanato-4-methylcyclohexane
Molekylvægt (g/mol) 139.195
Formel vægt 139.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.