Få mere at vide
trans-4-Methoxycinnaminsyre, 98%
Artikelnummer. 11461548
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461548 10 g 10g
11471548 50 g 50g
11481548 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13870.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 943-89-5 | C10H10O3 | 178,19 g/mol
Estere afledt af trans-4-methoxykanelsyre er effektive absorbere af UV-stråling. Udgangsmaterialet var trans-4-methoxykanelsyre og 3,5-dimethoxybenzoesyremethylester i isoleret avenanthramidalkaloidsyntese. trans-4-methoxykanelsyre blev omdannet til dets syrechlorid (udbytte 98%) med thionylchlorid. Ansat i organisk syntese af farmaceutiske mellemprodukter, syntetiske anti-adrenerge lægemidler esmolol, kosmetik ultraviolet absorption.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Estere afledt af trans-4-methoxykanelsyre er effektive absorbere af UV-stråling. Udgangsmaterialet var trans-4-methoxykanelsyre og 3,5-dimethoxybenzoesyremethylester i isoleret avenanthramidalkaloidsyntese. trans-4-methoxykanelsyre blev omdannet til dets syrechlorid (udbytte 98%) med thionylchlorid. Ansat i organisk syntese af farmaceutiske mellemprodukter, syntetiske anti-adrenerge lægemidler esmolol, kosmetik ultraviolet absorption.
Opløselighed Opløselig i ethanol
, ethylacetat og andre organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 943-89-5
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.19
MDL nummer MFCD00004398
InChI nøgle AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Synonym 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC=C(\C=C\C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methoxycinnamic acid
Smeltepunkt 171°C to 175°C
Mængde 10 g
Beilstein 510468
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,ethyl acetate and other organic solvents.
Formel vægt 178.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methoxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Methoxycinnamic acid