Få mere at vide
trans-4-Methoxycinnamaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10641073 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10641073 5 g Glass bottle 5g
10530532 25 g Glass bottle 25g
10676154 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641073 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351710050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24680-50-0 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24680-50-0
Molekylær formel C10H10O2
Molekylvægt (g/mol) 162.19
MDL nummer MFCD00017343
InChI nøgle AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
Synonym 4-methoxycinnamaldehyde, 3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, p-methoxycinnamaldehyde, e-3-4-methoxyphenyl acrylaldehyde, 3-4-methoxyphenyl-2-propenal, trans-4-methoxycinnamaldehyde, p-methoxy cinnamaldehyde, p-methoxycinnamic aldehyde, trans-p-methoxycinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-methoxy
PubChem CID 641294
ChEBI CHEBI:27952
SMIL COC1=CC=C(\C=C\C=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Smeltepunkt 55°C to 60°C
Farve Orange-Yellow
Kogepunkt 145°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn (E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enal
Formel vægt 162.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Methoxycinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.