Få mere at vide
trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(1-methylethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| CAS | 7077-05-6 |
| Molekylær formel | C10 H18 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl-, trans- (8CI), trans-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-p-Menthan-7-oic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-7(2)8-3-5-9(6-4-8)10(11)12/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t8-,9- |
| SMIL | CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-propan-2-ylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vægt | 170.1307 |