Få mere at vide
trans-4-hydroxycinnaminsyre, 98 %
Beskrivelse
trans-4-Hydroxykanelsyre bruges som en hydroxykanelsyre med antioxidantegenskaber. p-cumarsyre er et aromatisk fytokemikalie til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
aromatisk fytokemikalie til forskning i proteomik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Hydroxycinnamic acid |
| Smeltepunkt | ∼214 °C (opdeling) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2207383 |
| Merck Index | 14,2560 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 164.16 |
| Procent renhed | 98% |