Få mere at vide
trans-4-hydroxycinnaminsyre, 98 %
Artikelnummer. 11412168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412168 25 g 25g
11422168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15167.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
trans-4-Hydroxykanelsyre bruges som en hydroxykanelsyre med antioxidantegenskaber. p-cumarsyre er et aromatisk fytokemikalie til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-4-Hydroxykanelsyre bruges som en hydroxykanelsyre med antioxidantegenskaber. p-cumarsyre er et
aromatisk fytokemikalie til forskning i proteomik.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-98-4
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00004399
InChI nøgle NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonym p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxycinnamic acid
Smeltepunkt ∼214 °C (opdeling)
Mængde 25 g
Beilstein 2207383
Merck Index 14,2560
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Hydroxycinnamic acid