Få mere at vide
trans-4-Hydroxy-L-prolin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | L-Hydroxyproline |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 131.0582 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |