Få mere at vide
trans-4-hydroxy-L-prolin methylester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459295
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459295 5 g 5g
15469295 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459295 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51726.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40216-83-9 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40216-83-9
Molekylær formel C6H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 181.616
MDL nummer MFCD00080855
InChI nøgle KLGSHNXEUZOKHH-JBUOLDKXSA-N
Synonym 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, h-hyp-ome.hcl, methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, l-4-hydroxyproline methyl ester hydrochloride, hydroxyproline methyl ester hydrochloride, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, hydrochloride salt, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4r
PubChem CID 11435319
IUPAC navn methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Beilstein 4716932
Mængde 5 g
Formel vægt 181.62
Procent renhed 98%