Få mere at vide
trans-4-Hydroxy-L-prolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493814
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 11493814
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11851.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
trans-4-Hydroxy-L-prolin anvendes som reagens til fremstilling af neuroexcitatoriske kainoider og antifungale echinocandiner. Det er også involveret i syntesen af chirale ligander til enantioselektiv ethylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-Hydroxy-L-prolin anvendes som et reagens til fremstilling af neuroexcitatoriske kainoider og antifungale echinocandiner. Det er også involveret i syntesen af chirale ligander til enantioselektiv ethylering af aldehyder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-35-4
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.131
MDL nummer MFCD00064320
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC navn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1C(CNC1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 270°C to 273°C (decomposition)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Mængde 100 g
Formel vægt 131.13
Optisk rotation −76° (c=4 in water)
Procent renhed ≥99%