Få mere at vide
trans-4-Hydroxy-L-prolin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483814
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483814 25 g 25g
11354709 10 g 10g
11493814 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483814 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11851.14
 Begrænset vare
På lager
trans-4-Hydroxy-L-prolin anvendes som reagens til fremstilling af neuroexcitatoriske kainoider og antifungale echinocandiner. Det er også involveret i syntesen af chirale ligander til enantioselektiv ethylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-Hydroxy-L-prolin anvendes som et reagens til fremstilling af neuroexcitatoriske kainoider og antifungale echinocandiner. Det er også involveret i syntesen af chirale ligander til enantioselektiv ethylering af aldehyder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-35-4
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.131
MDL nummer MFCD00064320
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC navn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1C(CNC1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 270 °C til 273 °C (dekomponering)
Beilstein 471933
Merck Index 14,4840
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 131.13
Optisk rotation −76° (c=4 i vand)
Procent renhed ≥99%