Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals trans-4-hydroxy-L-prolin, 99+%
Artikelnummer. 10326470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326470 10 g Glasflaske 10g
10607662 25 g Glasflaske 25g
10336470 100 g Glasflaske 100g
11926601 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10326470 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 121780100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.01 DKK
    495.65 DKK / 10g
    Spare 54.36 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 51-35-4 | C5H9NR.3 | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-35-4
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonym trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC navn (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1C(CNC1C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-L-proline
Smeltepunkt 274,0 °C til 275,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,2% (105 °C, 3 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Specifik rotationstilstand - 75,50 (20,00 °C c=5, H2O)
Specifik rotation −75.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 357,8 g/L (20° c). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i æter
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 131.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller