Få mere at vide
trans-4-Hydroxy-D-prolin, 97%
Artikelnummer. 15423687
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423687 250 mg 250mg
11347249 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27421.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 3398-22-9 | C5H9NO3 | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3398-22-9
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00065608
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh
PubChem CID 440074
ChEBI CHEBI:27992
IUPAC navn (2R,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC1CNC(C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-D-proline
Smeltepunkt ∽260 °C (dekomponering)
Mængde 250 mg
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%