Få mere at vide
trans-4-hydroxy-3-methoxycinnaminsyre, 99%
Artikelnummer. 11491588
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491588 25 g 25g
11401598 100 g 100g
11411598 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13890.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.20 DKK
    425.65 DKK / 25g
    Spare 94.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 537-98-4 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
En kemoforebyggende analog af koffeinsyre.trans-4-Hydroxy-3-methoxykanelsyre anvendes som et vigtigt råmateriale til fremstilling af dets tilsvarende estere ved at reagere med alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En kemoforebyggende analog af koffeinsyre.trans-4-Hydroxy-3-methoxykanelsyre bruges som et vigtigt råmateriale til fremstilling af dets tilsvarende estere ved at reagere med alkoholer.
Opløselighed Opløselig i alkohol og
varmt vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 537-98-4
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00004400
InChI nøgle KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Smeltepunkt 170 °C til 175 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1371483
Merck Index 14,4062
Opløselighedsinformation Opløseligt i alkohol og varmt vand.
Formel vægt 194.19
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid