Få mere at vide
trans-4-Hydroxy-1-L-phenylalanyl-L-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Hydroxy-1-L-phenylalanyl-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O4/c15-11(6-9-4-2-1-3-5-9)13(18)16-8-10(17)7-12(16)14(19)20/h1-5,10-12,17H,6-8,15H2,(H,19,20)/t10-,11+,12+/m1/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 278.127 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |