Få mere at vide
trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans 4-Dimethylaminocrotonic Acid Hydrochloride |
| CAS | 848133-35-7 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (E)-4-(Dimethylamino)but-2-enoic Acid Hydrochloride, (E)-4-(Dimethylamino)-2-butenoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-7(2)5-3-4-6(8)9;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,8,9);1H/b4-3+; |
| SMIL | Cl.CN(C)C\C=C\C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.62 |
| Formel vægt | 165.0557 |