Få mere at vide
trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-on, TRC
Artikelnummer. 30379731
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30379731 1 g -
30372233 5 g -
30382615 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4611101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2802-08-6
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
Synonym (E)-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
IUPAC navn (E)-4-(dimethylamino)men-3-en-2-one
SMIL CC(=O)/C=C/N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Dimethylamino)-3-buten-2-one
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11NO/c1-6(8)4-5-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Formel vægt 113.0841