Få mere at vide
trans-4-cyanocyclohexylaminhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15497516
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497516 250 mg 250mg
15459048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62522.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 873537-33-8 | C7H13ClN2 | 160,645 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873537-33-8
Molekylær formel C7H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 160.645
MDL nummer MFCD21643021
InChI nøgle BTLVSLNZSMIPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, c7h12n2.hcl, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, 1s,4s-4-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride, cyclohexanecarbonitrile, 4-amino-, monohydrochloride, trans
PubChem CID 53407876
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-carbonitril;hydrochlorid
SMIL C1CC(CCC1C#N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 160.64
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-Cyanocyclohexylamine hydrochloride