Få mere at vide
trans-4-Chlorocinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Chlorocinnamic Acid |
| CAS | 940-62-5 |
| Molekylær formel | C9H7ClO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2E)-3-(4-Chlorophenyl)-2-propenoic Acid, NSC 52172 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.6 |