Få mere at vide
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 38289-28-0 |
| Molekylær formel | C11H20O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O2/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,12,13)/t9-,10- |
| SMIL | CCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-butylcyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.28 |
| Formel vægt | 184.1463 |