Få mere at vide
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin, 97%
Beskrivelse
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin en forbindelse med potentiale for biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin en forbindelse med potentiale til biokemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 228.33 |
| Procent renhed | 97% |