Få mere at vide
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin, 97%
Artikelnummer. 15419078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419078 1 g 1g
15439078 250 mg 250mg
15429078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62564.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 192323-07-2 | C12H24N2O2 | 228,34 g/mol
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin en forbindelse med potentiale for biokemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamin en forbindelse med potentiale til biokemisk forskning.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192323-07-2
Molekylær formel C12H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 228.34
MDL nummer MFCD06657670,MFCD12408630,MFCD22395596
InChI nøgle HMMYZMWDTDJTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, tert-butyl trans-4-aminocyclohexylmethylcarbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, trans-4-boc-aminomethyl cyclohexylamine, 4-boc-aminomethyl-cyclohexylamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl 4-aminocyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminocyclohexyl methylcarbamate
PubChem CID 21882540
IUPAC navn tert-butyl-N-[(4-aminocyclohexyl)methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(N)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexylamine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 228.33
Procent renhed 97%