Få mere at vide
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol, 97%
Produktkod. 15479268
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15479268 5 g 5g
15417856 250 mg 250mg
15469268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15479268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62798.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 172348-63-9 | C13H25NO3 | 243.347 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 172348-63-9
Molekylær formel C13H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 243.347
MDL nummer MFCD06657666
InChI nøgle KSXPGASLEFGROT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl-carbamate, trans-4-boc-aminomethyl-1-hydroxymethyl-cyclohexane, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methylcarbamate, ksxpgaslefgrot-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, trans-4-n-tert-butoxycarbonylaminomethyl cyclohexylmethanol, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-aminomethyl cyclohexanemethanol
PubChem CID 18397396
IUPAC navn tert-butyl-N-[[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(CC1)CO
Specifica
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol
Mængde 5 g
Formel vægt 243.34
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.