Få mere at vide
trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol, 97%
Artikelnummer. 15469268
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469268 1 g 1g
15417856 250 mg 250mg
15479268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62798.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 172348-63-9 | C13H25NO3 | 243.347 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172348-63-9
Molekylær formel C13H25NO3
Molekylvægt (g/mol) 243.347
MDL nummer MFCD06657666
InChI nøgle KSXPGASLEFGROT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl-carbamate, trans-4-boc-aminomethyl-1-hydroxymethyl-cyclohexane, tert-butyl trans-4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, tert-butyl trans-4-hydroxymethylcyclohexylmethyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methylcarbamate, ksxpgaslefgrot-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-hydroxymethyl cyclohexyl methyl carbamate, trans-4-n-tert-butoxycarbonylaminomethyl cyclohexylmethanol, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-aminomethyl cyclohexanemethanol
PubChem CID 18397396
IUPAC navn tert-butyl-N-[[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCC(CC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-aminomethyl)cyclohexanemethanol
Mængde 1 g
Formel vægt 243.34
Procent renhed 97%