Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97%
Beskrivelse
trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamin anvendes til fremstilling af oralt biotilgængelig og selektiv V1A-receptorantagonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
V1A-receptorantagonist.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-(Boc-amino)cyclohexylamine |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 214.3 |
| Procent renhed | 97% |