Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanmethylamin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15468648
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15468648 5 g 5g
15486976 250 mg 250mg
15458648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15468648 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62062.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177583-27-6 | C12H24N2O2 | 228.336 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanmethylamin bruges som råmateriale mellemprodukter til farmaceutiske og kemiske.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-4-(Boc-amino)cyclohexanmethylamin bruges som råmateriale mellemprodukter til farmaceutiske og
kemiske.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 177583-27-6
Molekylær formel C12H24N2O2
Molekylvægt (g/mol) 228.336
MDL nummer MFCD01861810
InChI nøgle NVQFOBONHIXDOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, cis-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, trans-4-boc-amino cyclohexylmethylamine, tert-butyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 2756045
IUPAC navn tert-butyl-N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-amino)cyclohexanemethylamine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 228.33
Procent renhed 97%