Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15455006
Skift visning
Mængde:
0.25 g
500 mg
Pakningsstørrelse:
0.25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455006 500 mg 500mg
15445006 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59402.ME
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53292-89-0
Molekylær formel C12H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 243.30
MDL nummer MFCD01862293,MFCD03453262,MFCD01862294
InChI nøgle KXMRDHPZQHAXML-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-boc-amino cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid, boc-trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, boc-1,4-trans-achc-oh, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 2755996
IUPAC navn 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexane-1-carboxylic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Farve Hvid
Beilstein 7641071
Mængde 500 mg
Formel vægt 243.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver