Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428868
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428868 1 g 1g
15447306 250 mg 250mg
15438868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62338.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 181308-57-6 | C12H21NO3 | 227.304 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd anvendes som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-(Boc-amino)cyclohexancarboxaldehyd bruges som mellemprodukt i farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 181308-57-6
Molekylær formel C12H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 227.304
MDL nummer MFCD03844598
InChI nøgle GPDBIGSFXXKWQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl trans-4-formylcyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-boc-4-aminocyclohexanecarbaldehyde, tert-butyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-formyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-tert-butyl 4-formylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, cis-4-boc-amino cyclohexanecarboxaldehyde
PubChem CID 11020615
IUPAC navn tert-butyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 227.3
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-4-(Boc-amino)cyclohexanecarboxaldehyde