Få mere at vide
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid, 97%
Artikelnummer. 15498638
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498638 1 g 1g
15456976 250 mg 250mg
15408648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62058.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 189153-10-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneddikesyre anvendt som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneddikesyre anvendes som et mellemprodukt i farmaceutiske produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand (1,1 g/L
) (25 C)°
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189153-10-4
Molekylær formel C13H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 257.33
MDL nummer MFCD03844588
InChI nøgle IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
PubChem CID 11253897
IUPAC navn 2-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]cyclohexyl]eddikesyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (1.1g/L) (25°C)
Mængde 1 g
Formel vægt 257.32
Procent renhed 97%