Få mere at vide
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamin, 97%
Artikelnummer. 15427446
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427446 1 g 1g
15447446 250 mg 250mg
15437446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62444.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 149423-77-8 | C14H20N2O2 | 248,33 g/mol
trans-4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149423-77-8
Molekylær formel C14H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.33
MDL nummer MFCD03839901,MFCD06657668,MFCD07772066
InChI nøgle JQVBZZUMWRXDSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminocyclohexyl carbamate, n-cbz-trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-1-n-cbz-1,4-cyclohexyldiamine, cis-n-cbz-1,4-cyclohexanediamine, 4-amino-cyclohexyl-carbamic acid benzyl ester, benzyl cis-4-aminocyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminocyclohexyl carbamate, benzyl 1r,4r-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-n-cbz-trans-1,4-cyclohexyldiamine
PubChem CID 18650082
IUPAC navn benzyl-N-(4-aminocyclohexyl)carbamat
SMIL NC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexylamine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 248.32
Procent renhed 97%