Få mere at vide
trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406956
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406956 5 g 5g
15416956 250 mg 250mg
15496946 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15406956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62034.06
Request Bulk or Custom Format
trans-4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexanmethylamin brugt som mellemprodukt til kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanmethylamin brugt som mellemprodukt
til kemisk forskning.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177582-74-0
Molekylær formel C15H22N2O2
Molekylvægt (g/mol) 262.35
MDL nummer MFCD06657669
InChI nøgle AJYOPGOCTHCBTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl trans-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl n-1r,4r-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, ajyopgocthcbtl-mqmhxkeqsa-n, ajyopgocthcbtl-xbxgtlagsa-n, benzyl 4-aminomethyl cyclohexylcarbamate, benzyl n-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-aminomethyl cyclohexyl carbamate, benzyl trans-4-aminomethylcyclohexyl carbamate
PubChem CID 22253963
IUPAC navn benzyl-N-[4-(aminomethyl)cyclohexyl]carbamat
SMIL NCC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethylamine
Beilstein 7710506
Mængde 5 g
Formel vægt 262.34
Procent renhed 97%