Få mere at vide
trans-4-(benzyloxycarbonylamino)cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428046 1 g 1g
15448046 250 mg 250mg
15438046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62957.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 412357-50-7 | C15H19NO3 | 261.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 412357-50-7
Molekylær formel C15H19NO3
Molekylvægt (g/mol) 261.32
MDL nummer MFCD03844593,MFCD06657671
InChI nøgle SOIRQISQWQDGSN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21882542
IUPAC navn benzyl-N-(4-formylcyclohexyl)carbamat
SMIL O=CC1CCC(CC1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxaldehyde
Synonym benzyl 4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl cis-4-formylcyclohexylcarbamate, benzyl 4-formylcyclohexyl carbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino-cyclohexanecarbaldehyde, benzyl 1r,4r-4-formylcyclohexylcarbamate, trans-4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanecarbaldehyde, benzyl n-4-formylcyclohexyl carbamate, benzyl4-formylcyclohexylcarbamate, soirqisqwqdgsn-mqmhxkeqsa-n
Mængde 1 g
Formel vægt 261.31
Procent renhed 97%