Få mere at vide
trans-4-Benzyloxy-N-Fmoc-L-proline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440349
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440349 250 mg 250mg
15420349 1 g 1g
15430349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63582.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 174800-02-3
Molekylær formel C27H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 443.499
MDL nummer MFCD00237023
InChI nøgle XGFMHBUVVWZBFT-CLOONOSVSA-N
Synonym fmoc-hyp bzl-oh, 2s,4r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-4-benzyloxy pyrrolidine-2-carboxylic acid, fmoc-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-4-benzyloxy-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzfaa1790, fmoc-pro 4-obzl-oh, fmoc-hydroxyproline bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-4-trans-hydroxyproline, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-benzyl-l-4-hydroxyproline, 2s,4r-n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-4-oxybenzyl-l-proline
PubChem CID 21063752
IUPAC navn (2S,4R)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-phenylmethoxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMIL C1C(CN(C1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)OCC5=CC=CC=C5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Benzyloxy-N-Fmoc-L-proline
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 443.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver