missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol, TRC

Artikelnummer. 30456769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456769 500 mg
30455600 100 mg
30450320 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT312396500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17879-23-1
Molekylær formel C8H17NO
Molekylvægt (g/mol) 143.22
IUPAC navn [4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol
SMIL NC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [trans-4-(aminomethyl)cyclohexyl]methanol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H17NO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h7-8,10H,1-6,9H2/t7-,8-
Formel vægt 143.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.