Få mere at vide
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylsyre, 97%
Artikelnummer. 11490347
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490347 10 g 10g
11400357 50 g 50g
11410357 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21742.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1197-18-8 | C8H15NO2 | 157,213 g/mol
Det er et antifibrinolytisk middel, der viser sig at hæmme plasmin-induceret fibrinolyse. Anvendes ved forskellige hæmoragiske sygdomme, unormal blødning i operationer. Det bruges også som en lysinanalog til at karakterisere bindingssteder i plasminogen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et antifibrinolytisk middel, der viser sig at hæmme plasmin-induceret fibrinolyse. Anvendes ved forskellige hæmoragiske sygdomme, unormal blødning i operationer. Det bruges også som en lysinanalog til at karakterisere bindingssteder i plasminogen.
Opløselighed
Opløseligt i vand (167 mg/ml), ethanol (< 1 mg/ml ved 25 °C). Meget lidt opløselig i ether, DMSO (< 1 mg/ml ved °25 C) og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-18-8
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.213
MDL nummer MFCD00001466
InChI nøgle GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt >300 °C
Beilstein 2207452
Merck Index 14,9569
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (167 mg/ml), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C). Meget let opløseligt i ether, DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C) og alkohol.
Mængde 10 g
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%