Få mere at vide
trans-4-aminocyclohexanol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30315264
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30315264 10 g
1 options
Artikelnummer. 30315264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60369610G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride
CAS 50910-54-8
Molekylær formel C6 H13 N O . Cl H
Mængde 10 g
Synonym trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride, trans-1-Amino-4-hydroxycyclohexane Hydrochloride, trans-4-Amino-1-cyclohexanol Hydrochloride, trans-4-Aminocyclohexanol Monohydrochloride, trans-4-Hydroxycyclohexylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;
SMIL Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-ol; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 151.63
Formel vægt 151.0764