Få mere at vide
trans-4-aminocyclohexanol hydrochlorid, Mikromol™
Beskrivelse
trans-4-aminocyclohexanol hydrochlorid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 50910-54-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H13 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | trans-4-Aminocyclohexanol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-; |
| SMIL | Cl.N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| IUPAC navn | 4-aminocyclohexan-1-ol; hydrochlorid |
| Vis mere |