missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans 4-Aminocyclohexanemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Aminocyclohexanemethanol |
| CAS | 1467-84-1 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7- |
| SMIL | N[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| IUPAC navn | (4-aminocyclohexyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.1154 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?