Få mere at vide
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11481720
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481720 5 g 5g
11471720 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27489.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3685-25-4 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3685-25-4
Molekylær formel C7H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.186
MDL nummer MFCD00209953
InChI nøgle DRNGLYHKYPNTEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminocyclohexanecarboxylic acid, trans-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexane carboxylic acid, cis-4-amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-aminocyclohexanecarboxylicacid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, trans, trans-4-aminocyclohexane carboxylic acid, 1s,4s-4-aminocyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 171560
IUPAC navn 4-aminocyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1C(=O)O)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Formel vægt 143.19
Procent renhed 97%