Få mere at vide
trans-4-Amino-N-Boc-L-prolin methylesterhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15469905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15469905 5 g 5g
15479905 250 mg 250mg
15459905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469905 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52566.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 334999-32-5 | C11H21ClN2O4 | 280,75 g/mol
trans-4-amino-N-Boc-L-prolin-methylester-hydrochlorid virker som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille N-Boc-beskyttet prolinmethylester af calix[4]aren, som effektivt katalyserer den enantioselektive aldolreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-4-amino-N-Boc-L-prolin methylester hydrochlorid fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille N-Boc-beskyttet prolinmethylester af calix[4]aren, som effektivt katalyserer den enantioselektive aldolreaktion.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334999-32-5
Molekylær formel C11H21ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 280.75
MDL nummer MFCD03787929
InChI nøgle KFYCQKLSGMAVQH-WLYNEOFISA-N
Synonym 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hcl, 2s,4r-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester-hcl, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-aminopyrrolidine-1,2-dicarboxylate hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, methyl trans-3-amino-1-boc-5-pyrrolidinecarboxylate hcl, boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride salt, 2s,4r-1-boc-4-amino-l-proline methyl ester hydrochloride, n-boc-trans-4-amino-l-proline methyl ester, hydrochloride salt
PubChem CID 17750455
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](N)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride
Mængde 5 g
IUPAC navn 1-O-tert-butyl-2-O-methyl-(2S,4R)-4-aminopyrrolidin-1,2-dicarboxylat;hydrochlorid
Formel vægt 280.75
Procent renhed 97%