Få mere at vide
trans-4-Amino-N-Boc-L-prolin methylesterhydrochlorid, 97%
Beskrivelse
trans-4-amino-N-Boc-L-prolin-methylester-hydrochlorid virker som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille N-Boc-beskyttet prolinmethylester af calix[4]aren, som effektivt katalyserer den enantioselektive aldolreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-4-amino-N-Boc-L-prolin methylester hydrochlorid fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt. Det bruges til at fremstille N-Boc-beskyttet prolinmethylester af calix[4]aren, som effektivt katalyserer den enantioselektive aldolreaktion.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Amino-N-Boc-L-proline methyl ester hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | hydrogen-1-tert-butyl-2-methyl-(2S,4R)-4-aminopyrrolidin-1,2-dicarboxylatchlorid |
| Formel vægt | 280.75 |
| Procent renhed | 97% |