Få mere at vide
trans-4-Acetamidocyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-4-Acetamidocyclohexanol |
| CAS | 27489-60-7 |
| Molekylær formel | C8H15NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | trans-N-(4-Hydroxycyclohexyl)-acetamide, trans-N-Acetyl-4-hydroxycyclohexylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7-8,11H,2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1 |
| IUPAC navn | N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.1103 |