missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-4-Acetamidocyclohexanol, TRC

Artikelnummer. 30311196
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311196 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311196 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1583401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-4-Acetamidocyclohexanol
CAS 27489-60-7
Molekylær formel C8H15NO2
Mængde 1 g
Synonym trans-N-(4-Hydroxycyclohexyl)-acetamide, trans-N-Acetyl-4-hydroxycyclohexylamine
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7-8,11H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
SMIL CC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](O)CC1
IUPAC navn N-(4-hydroxycyclohexyl)acetamide
Molekylvægt (g/mol) 157.21
Formel vægt 157.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.